Documentos Principais
Z721646
Filmes de vedação Zone-Free
non-sterile
Sinônimo(s):
qPCR plate seal
About This Item
Código UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.22
Materiais
acrylic adhesive
polyethylene film (top layer)
white polypropylene film (sublayer)
esterilidade
non-sterile
Características
piercable
embalagem
pack of 50 ea
fabricante/nome comercial
Excel Scientific ZAF-PE-50
C × L
79.4 mm × 142.9 mm
Descrição geral
Com uma camada superior de polietileno de 70 μm e uma subcamada de polipropileno branco inerte e adesivo acrílico, este filme de vedação fácil de perfurar permite recuperação direta de amostras com pipetadores únicos ou multicanais e sondas robóticas. A zona sem adesivo acima de cada poço previne a incrustação do adesivo na ponta da pipeta ou sonda, minimizando a quantidade de adesivo que entra em contato com a amostra. O tamanho é de 79,4 por 142,9 mm para placas de 96 poços.
Características e benefícios
  • a zona transparente acima de cada poço não tem adesivo e é fácil de perfurar
  • zonas transparentes e abas laterais facilitam o alinhamento com os poços e o posicionamento correto
  • inerte, resistente a substâncias químicas
  • faixa de temperatura funcional -40 ºC a +90 ºC
Informações legais
Zone-Free is a trademark of Excel Scientific, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6