Z720836
Nunclon® Δ Multidishes
24 wells, flat bottom
Sinônimo(s):
cell culture plate, cell culture treated plate, multiwell plate
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells
round wells
esterilidade
sterile; γ-irradiated
Características
lid
embalagem
case of 85 ea
fabricante/nome comercial
Nunc 142485
volume máximo
1 mL
tamanho
24 wells
área da superfície
1.9 cm2
volume máximo do poço
1 μm
volume de trabalho
1 mL
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)