Z710202
Nichipet Eco pipette
volume 1000-5000 μL
descrição
With glass tip
Características
electronic: no
single-channel
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Nichiryo 00-NPC-5000
faixa de medição de volume
1000-5000 μL
volume
5000 μL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Providing the accuracy and precision of a micropipette with the compatibility of glass. Glass tips allow pipetting of substances not compatibile with plastic.
- Glass tip enables totally bias free liquid handling for endocrine disruptors analysis
- 4 sizes cover a wide volume range (20-10000 μL)
- Nozzle with double O-rings enables easy tip fitting/ejection
- Reliable sealing nozzle is PTFE and piston is ceramic
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)