Z666106
Greiner centrifuge tubes
capacity 6.5 mL, polystyrene tube, clear, sterile
Sinônimo(s):
plastic culture tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene tube
esterilidade
sterile
Características
graduations
embalagem
case of 1800
fabricante/nome comercial
Greiner 151101
capacidade
6.5 mL
cor
clear
Categorias relacionadas
Descrição geral
Clear, round bottom test tubes for sample transfer. Made from polystyrene these tubes are ideally suited for optical measurements as a result of its high clarity.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)