Documentos Principais
Z663700
Brady® thermal labeling system (TLS) labels
label for 50 mL conical tube, bottle, petri dish or deep well plate, W × L 12.70 mm × 12.70 mm, white polyester
About This Item
Código UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
Materiais
white polyester
embalagem
roll of 500 labels
fabricante/nome comercial
Brady PTL-7-423
disponibilidade
available only in EU
L × C
12.70 mm × 12.70 mm
Categorias relacionadas
Informações legais
Brady is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)