Key Documents
Z663670
Brady® thermal labeling system (TLS) labels
general industrial, W × L 25.40 mm × 15 m, yellow vinyl
About This Item
Código UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
Materiais
yellow vinyl
embalagem
roll of 15 m
fabricante/nome comercial
Brady PTL-42-439-YL
disponibilidade
available only in EU
L × C
25.40 mm × 15 m
Categorias relacionadas
Informações legais
Brady is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.