Z663069
Kern EW series Toploader balances
Kern EW 1500-2M + 963-127, DKD Calibration Certificate included
Sinônimo(s):
laboratory balance, weighing balance
About This Item
Produtos recomendados
entrada CA/CC
230 V
Materiais
stainless steel weighing plate
Características
CE compliant
DKD Calibration Certificate included
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kern EW 1500-2M + 963-127
disponibilidade
not available in USA and Canada
capacidade de pesagem faixa de medição
1500 g, resolution: 0.01 g, linearity: ±0.02 g
L × profundidade × A
180 mm × 230 mm × 85 mm
diâmetro da plataforma
140 mm
peso
2 kg
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Large LCD display
- Capacity display
- Protective working cover
- Test weight
- 3 years warranty