Documentos Principais
Z662836
Kern 440 series Toploader balances
Kern 440-49N, weighing capacity 4000 g, resolution: 0.1 g, linearity: ±0.3 g
Sinônimo(s):
laboratory balance, weighing balance
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
entrada CA/CC
230 V, universal plug set (EU, UK and USA plug types included)
Materiais
stainless steel weighing plate
Características
CE compliant
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kern 440-49N
disponibilidade
not available in USA and Canada
capacidade de pesagem faixa de medição
4000 g, resolution: 0.1 g, linearity: ±0.3 g
L × profundidade × A
165 mm × 230 mm × 80 mm
tamanho da plataforma
170 mm × 150 mm
peso
~1 kg
energia da bateria
9 V
Descrição geral
  • RS 232 interface
  • Function to determine percentages
  • Protective working cover over display
  • Battery supply possible
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)