Z662755
Kern 440 series Toploader balances
Kern 440-43N, weighing capacity 400 g, resolution: 0.1 g, linearity: ±0.2 g
Sinônimo(s):
laboratory balance, weighing balance
About This Item
Produtos recomendados
entrada CA/CC
230 V, universal plug set (EU, UK and USA plug types included)
Materiais
stainless steel weighing plate
Características
CE compliant
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kern 440-43N
disponibilidade
not available in USA and Canada
capacidade de pesagem faixa de medição
400 g, resolution: 0.1 g, linearity: ±0.2 g
L × profundidade × A
165 mm × 230 mm × 80 mm
tamanho da plataforma
130 mm × 130 mm
peso
~1 kg
energia da bateria
9 V
Categorias relacionadas
Descrição geral
- RS 232 interface
- Function to determine percentages
- Protective working cover over display
- Battery supply possible
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)