Documentos Principais
Z659738
Bandelin SONOREX Ultrasonic bath accessories
insert tub with lid for Z659673 and Z659029
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.74
Materiais
polyethylene
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bandelin KW 5
disponibilidade
not available in USA and Canada
C × L × P
254 mm × 96 mm × 130 mm
Descrição geral
For use with chemically aggressive liquids, removing chemically aggressive or abrasive contamination or sonicating sample liquids, insert cups are used (indirect sonication). Because nothing may be placed on the bottom of the ultrasonic bath.
Características e benefícios
  • for chemically aggressive liquids
  • protects the stainless steel tub
Informações legais
SONOREX is a trademark of Bandelin Electronic GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)