Documentos Principais
Z654361
Consort EV series power supplies
EV202, output0-300 V, 0-2,000 mA, 0-300 W
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
entrada CA/CC
230 V AC
descrição
4 × 4 mm sockets
5 ohms min load resistance
fabricante/nome comercial
EV202
disponibilidade
available only in EU
Parâmetros
0-40 °C ambient temperature
L × P × A
31 cm × 26 cm × 15 cm
peso
10 kg
saída
0-300 V, 0-2,000 mA, 0-300 W
Descrição geral
  • Timer 0-99.59 hour
  • Volt hours 0-99.99 kVH
  • LCD display, 2 × 16 characters
  • Ground leakage detection 500 μA
  • No load detection, programmable, overload detection
  • 3600 values of data logging
  • 0-95% non condensing humidity