Z653608
Pyrex® glass culture tubes
O.D. × L 16 mm × 160 mm, wall thickness 1.8 mm, thread size 15 mm , cap
Sinônimo(s):
1636/30MP
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass tube
clear tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
esterilidade
non-sterile
Características
neck thread external thread
embalagem
pack of 40 ea
fabricante/nome comercial
SciLabware 1636/30MP
disponibilidade
available only in EU
D.E. × C
16 mm × 160 mm
capacidade
19 mL
tamanho da rosca
15 mm , cap
espessura da parede
1.8 mm
Descrição geral
Características e benefícios
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- High resistance to attack from water reduces leaching of contaminants which can cause pH changes
- PBT screwcaps with inert PTFE lined rubber disc
- Cap can withstand repeated dry heat and steam sterilization cycles.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)