Documentos Principais
Z640409
Eppendorf® epT.I.P.S. Reloads
volume range 0.5-20 μL
Sinônimo(s):
pipetting tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
volume:
0.5—20 μL
Materiais
light gray tip
esterilidade
non-sterile
Características
barrier: no
embalagem
pack of 960 (10 trays of 96 tips)
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 0030 073.041
Eppendorf® 022491521
Comprimento
46 mm
volume máximo
20 μL
faixa de volume
0.5-20 μL
volume
0.5—20 μL
Descrição geral
Part of the ep T.I.P.S. box and reload system for contamination-free handling of refill trays, with plastic lids protecting the trays from contact during transfer to the working box.
Trays of tips which may be autoclaved in their packaging and stored clean for later use. Tips may be used straight from the reload tray, or loaded into ep T.I.P.S box (purchase separately)
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)