Z637122
BRAND® UV cuvette lids, PE
round yellow lid
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
round yellow lid
fabricante/nome comercial
BRAND
Descrição geral
Round covers allow a tight closure and make it possible to store samples down to -20°C.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG