Z614521
Vivaspin 6 centrifugal concentrator
MWCO 100 kDa
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polycarbonate housing
polyethersulfone membrane
descrição
PES membrane
esterilidade
non-sterile
Características
holdup volume 10 μL
embalagem
package of 25 ea
fabricante/nome comercial
Sartorius VS0641
Parâmetros
10000 × g max. centrifugal force
volume morto de parada
30 μL
área da membrana
2.5 cm2
tamanho do tubo
~15 mL
volume de trabalho
6 mL
tamanho de poro
100 kDa MWCO
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Vivaspin centrifugal concentrators offer the optimal solution to any concentration or buffer exchange application with their broad range of volume capacities and MWCOs.
- Highest flow rates and recoveries are achieved due to their particular vertical membrane design.
- Incomparably safe sample handling and convenience is assured by the patented dead-stop technology allowing direct recovery of the concentrate without further re-spin.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)