Documentos Principais
Z601357
Hettich® centrifuge adapters
adapter for 0.4 mL tubes 6x45 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
Características
Holds 0.2 mL tubes
embalagem
pack of 6 ea
fabricante/nome comercial
Hettich 1378
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 1161 (drum rotor)
Informações legais
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)