Documentos Principais
Z380067
Sigma-Aldrich
Brayer for Breathe-Easy® sealing membrane
4" soft rubber roller
Sinônimo(s):
breathable sealing membrane, cell culture, microplates, microwell plates, multi-well plates, multi-well sealing film, plate sealers, plate sealing film, sealing film, tissue culture
About This Item
Código UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.22
Materiais
rubber (soft)
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Diversified Biotech BRAY-4000
Descrição geral
Soft rubber roller (4") assures adhesion of Breathe-Easy membrane and facilitates removal of top protective sheet.
Informações legais
Breathe-Easy is a registered trademark of Diversified Biotech
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)