Documentos Principais
Z368997
Finnpipette® stand
pkg of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122801
NACRES:
NB.01
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Finn 9420290
Finn
Descrição geral
Rugged molded supports provide plenty of height for the longest Finnpipettes. Aluminum crossbar has curved upper edge to fit securely under the finger support of any Finnpipette single-channel or multi-channel pipette.
Informações legais
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)