Documentos Principais
Z340553
BRAND® BISTABIL® ground glass stopper, conical joint
joint: ST/NS 12/21
About This Item
Código UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.35
Junta
joint: ST/NS12/21
fabricante/nome comercial
BRAND 144615
Descrição geral
Conical ground joint stopper made from Duran®. Hollow with drip tip and hexagonal grip. Meets DIN 12 252.
Outras notas
BR144615 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)