Documentos Principais
Z332380
Bottle adapters for BRAND® Dispensers and Burettes
GL 45 thread, GL 32 bottle, ETFE
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.01
Materiais
ETFE
fabricante/nome comercial
BRAND 704398
conector
GL 32 bottle
GL 45 thread
Descrição geral
For all Dispensette® models as well as seripettor® and QuikSip
Outras notas
BR704398 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
QuikSip is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)