Key Documents
Z331376
Lenz® pear shaped flask
capacity 50 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass 3.3
pear-shaped flask
single-neck
Junta
joint ST/NS14/23
Agency
according to DIN 12 383
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
case of 1
fabricante/nome comercial
Lenz 3.0314.28
capacidade
50 mL
Informações legais
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH