Key Documents
Z331252
Lenz® dropping funnel with pressure equalizing arm
capacity 100 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Materiais
PTFE key
cylindrical
Junta
joint: ST/NS29/32
Características
graduated
fabricante/nome comercial
Lenz 4.3737.14
capacidade
100 mL
tamanho do furo do plugue da torneira
2.5 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Discharge tube with standard ground cone and drip tip.
Informações legais
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH