Z329835
BRAND® wash bottle, wide-mouth, labelled, LDPE
capacity 250 mL, label, Ethanol, with venting valve (metal ball)
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
low-density polyethylene bottle
orange closure
round bottle
translucent bottle
wide-mouth bottle
Características
label Ethanol
with cap
with venting valve (metal ball)
embalagem
pack of 5 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 144022
capacidade
250 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Bottles with venting valve (metal ball) are for distilled water and organic solvents only; to avoid dropping caused by overpressure.
Outras notas
Informações legais
acessório
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z329835-5EA | 4061831842197 |