Documentos Principais
Z329622
BRAND® wash bottles, LDPE
capacity 500 mL
Sinônimo(s):
bottle wash, squeeze bottle, wash bottle
About This Item
Código UNSPSC:
41103209
Materiais
low-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
translucent bottle
Junta
Joints threaded neck (GL 25)
Características
label no label
vented
with cap
embalagem
pack of 50 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 144154
capacidade
500 mL
diâmetro × A
75 mm × 279 mm
Descrição geral
Wash bottles with interchangeable wash head. Flexible. Delivery tube adjustable in height. Tip can be cut back to increase flow
Outras notas
BR144154 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)