Documentos Principais
Z328383
BRAND® Transferpettor positive displacement pipette, digital volume
volume 20-100 μL, accuracy: 1.5%, precision: 0.4%
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Características
color-coded blue
electronic: no
single-channel
DE-M marking
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 701822
faixa de medição de volume
20-100 μL, accuracy: 1.5%, precision: 0.4%
volume
100 μL
Descrição geral
The Transferpettor comes in when air-interface pipettes reach their limits. This positive displacment system is ideal for pipetting of high viscous or foaming media, or media with high density or vapor pressure.
Outras notas
BR701822 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)