Documentos Principais
Z328375
BRAND® Transferpettor positive displacement pipette, digital volume
volume 10-50 μL, accuracy: 1.8%, precision: 0.4%
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Características
color-coded green
electronic: no
single-channel
DE-M marking
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 701817
faixa de medição de volume
10-50 μL, accuracy: 1.8%, precision: 0.4%
volume
50 μL
Descrição geral
The Transferpettor comes in when air-interface pipettes reach their limits. This positive displacment system is ideal for pipetting of high viscous or foaming media, or media with high density or vapor pressure.
Outras notas
BR701817 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)