Z327484
BRAND® graduated cylinder, PMP, embossed scale
volume 2000 mL, accuracy: 20 mL
About This Item
Produtos recomendados
Agency
ISO 6706 (meets DIN 12 680-1 tolerances for Class B cylinders)
Características
subdivision 20 mL
fabricante/nome comercial
BRAND
faixa de medição de volume
2000 mL, accuracy: 20 mL
Altura
535 mm
Descrição geral
Graduated cylinders, tall form, with embossed scale, are made from transparent PMP. To DIN 12681 and ISO 6706. Calibrated to contain (TC, In). Perfect cylindrical design and equal graduation marks allow for easy volume reading. Functional spout minimizes spills. Exposure to temperatures up to 121 °C (autoclaving) will not cause permanent exceeding of error limits. Cleaning temperatures below 60 °C is recommended.
Outras notas
BR34964 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Protocolos
This page contains detailed information on working with and handling graduated and mixing cylinders.