Z326828
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA volumetric flask
volume 1,000 mL, accuracy: 0.4 mL
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
Junta
joint ST/NS neck24/29
descrição
calibrated to contain (TC, EX)
esterilidade
non-sterile
Características
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type PP Stopper
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
BRAND
faixa de medição de volume
1,000 mL, accuracy: 0.4 mL
capacidade
1000 mL
Descrição geral
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.