Z325856
BRAND® BLAUBRAND® graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
type 1 (zero on top), camber 10 mL , with 0.1 subdivisions, suitable for cotton plugs
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
AR-Glas®
Agency
according to DIN 12 697
Características
class AS
graduation
subdivision 0.1 mL
partial delivery (with large suction tube suitable for cotton plugs)
embalagem
pack of 12
fabricante/nome comercial
BRAND 27729
faixa de medição
accuracy: 0.1 mL
curvatura
10 mL , with 0.1 subdivisions
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)