Z325805
BRAND® BLAUBRAND® graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
type 1 (zero on top), capacity 1 mL , with 0.01 subdivisions
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Produtos recomendados
Materiais
AR-Glas®
Agency
according to DIN 12 697
Características
class AS
graduation
subdivision 0.01 mL
partial delivery
embalagem
pack of 12
fabricante/nome comercial
BRAND 27722
faixa de medição
accuracy: 0.01 mL
capacidade
1 mL , with 0.01 subdivisions
Descrição geral
AR-Glas®, DIN EN ISO 835. Type 3 (zero point at the top), totoal delivery. Graduations and inscriptions in high contrast blue enamel.
Outras notas
BR27722 (India)
Informações legais
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)