Z325740
BRAND® BLAUBRAND® graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
type 3 (zero on top), capacity 25 mL , with 0.1 subdivisions, suitable for cotton plugs
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
AR-Glas®
Agency
according to DIN 12 697
Características
class AS
graduation
subdivision 0.1 mL
total delivery (Ex + 15 sec waiting time) (with large suction tube suitable for cotton plugs)
embalagem
pack of 6
fabricante/nome comercial
BRAND 27715
faixa de medição
accuracy: 0.1 mL
capacidade
25 mL , with 0.1 subdivisions
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)