Z325732
BRAND® BLAUBRAND® graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
camber 20 mL, subdivision, 0.1 mL, suitable for cotton plugs
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
AR-Glas®
Agency
according to DIN 12 697
Características
class AS
graduation
subdivision 0.1 mL
total delivery (Ex + 15 sec waiting time) (with large suction tube suitable for cotton plugs)
embalagem
pack of 6
fabricante/nome comercial
BRAND 27714
faixa de medição
accuracy: 0.1 mL
curvatura
20 mL
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)