Z325112
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA volumetric pipette, calibrated To Deliver
capacity 1 mL
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
AR-Glas®
Agency
according to DIN 12 691
descrição
amber mark: yes
Características
class AS with batch number
class AS
embalagem
pack of 12 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 30502
faixa de medição de volume
1 mL, accuracy: 0.008 mL
Comprimento
300 mm
capacidade
1 mL
Descrição geral
Pipettes come with a detailed batch certificate in each package.
Outras notas
BR30502 (India)
Informações legais
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG