Documentos Principais
Z324671
Sigma-Aldrich
BRAND® SILBERBRAND ETERNA mixing cylinders
volume 500 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiais
PE stopper
Junta
joint ST/NS34/35
Características
subdivision 5 mL
fabricante/nome comercial
BRAND
Altura
395 mm
volume
500 mL
Descrição geral
Mixing cylinders according to DIN 12 685-1, class B, short graduation marks. Made from Duran®, calibrated to contain (TC, In). With hexagonal base. Eterna graduations and inscriptions in amber in diffusion stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods.
Outras notas
BR33954 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
This page contains detailed information on working with and handling graduated and mixing cylinders.