Z324612
BRAND® SILBERBRAND ETERNA measuring cylinder, low-form
volume 2,000 mL
About This Item
Produtos recomendados
Agency
according to DIN ISO 384
Características
subdivision 50 mL
fabricante/nome comercial
BRAND
Altura
340 mm
volume
2,000 mL
Descrição geral
Measuring cylinders, low form, short graduation marks. Made from DURAN®, calibrated to contain (TC, In). With spout and hexagonal base. Graduations and inscriptions in ETERNA amber duffusion stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods. Tolerances according to DIN EN ISO 4788.
Outras notas
BR42064 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Protocolos
This page contains detailed information on working with and handling graduated and mixing cylinders.