Z2625
Zomepirac sodium salt
Sinônimo(s):
5-(p-Chlorobenzoyl)-1,4-dimethylpyrrole-2-acetic acid sodium-potassium salt
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(CC(=O)O[Na])n(C)c1C(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C15H14ClNO3.Na/c1-9-7-12(8-13(18)19)17(2)14(9)15(20)10-3-5-11(16)6-4-10;/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
chave InChI
SEEXPXUCHVGZGU-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Drug Transport