Z0877
Zotepine
Sinônimo(s):
2-[(8-chlorodibenzo[b,f]-thiepin-10-yl)oxy]-N,N-dimethylethanamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>98% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
powder
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: ≥20 mg/mL
originador
Astellas
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)CCOC1=Cc2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C18H18ClNOS/c1-20(2)9-10-21-16-11-13-5-3-4-6-17(13)22-18-8-7-14(19)12-15(16)18/h3-8,11-12H,9-10H2,1-2H3
chave InChI
HDOZVRUNCMBHFH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- in biophysical studies with serotonin 2A receptor (5-HT2AR)
- to study its effects on the inhibition of human organic cation transporter 1 (hOCT1)
- to study its protective effects on the human embryonic kidney (HEK cells)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to dopamine receptors for your research needs.
Sigma-Aldrich offers many products related to serotonin receptors for your research needs.