WPB01542WA
Whirl-Pak® Stand-Up Bag
4080 mL capacity(138 oz)
Sinônimo(s):
sample collection bag, sampling bag, standup sampling bag
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
sterile
embalagem
pkg of 100 ea
fabricante/nome comercial
B01542WA (Nasco)
Parâmetros
-346-180 °F temp. range (-210 to 82 °C)
L × C × espessura
37.5 cm × 37.5 cm × 0.102 mm
capacidade
4080 mL × 138 oz
4080 mL capacity(138 oz)
Categorias relacionadas
Descrição geral
The white, write-on strip makes sample identification easier and more convenient. It′s easy to write on this white strip using an ordinary ballpoint pen, pencil, or felt-tip marker. The paper-like finish virtually eliminates ink smearing, and provides a surface that will accept a variety of writing instruments.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WPB01542WA-100EA | 4061833478752 |