WH0165918M1
Monoclonal Anti-RNF168 antibody produced in mouse
clone 3E1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-FLJ35794, Anti-ring finger protein 168
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3E1, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, mouse, rat
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RNF168(165918)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MVPNRQKGSPDEYHLRATSSPPDKVLNGQRKNPKDGNFKRQTHTKHPTPERGSRDKNRQVSLKMQLKQSVNRRKMPNSTRDHCKVSKSAHSLQPSISQKSVFQMFQRCTK
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Informações legais