WH0091949M1
Monoclonal Anti-COG7 antibody produced in mouse
clone 3G4-1B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CDG2E, Anti-component of oligomeric golgi complex 7
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3G4-1B3, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... COG7(91949)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MDFSKFLADDFDVKEWINAAFRAGSKEAASGKADGHAATLVMKLQLFIQEANHAVEETSHQALQNMPKVLRDVEALKQEASFLKEQMILVKEDIKKFEQDTSQSMQVLVEIDQVKSRMQLAAESLQEADKWSTLSADIEETFKTQDIAVISAKLTGMQNSLMMLVDTPDYSEKCVHLEALKNRLEALASPQIVAAFTSQAVDQSKVFVKVFTEIDRMPQLLAYYYKCHKVQLLAAWQELCQSDLSLDRQLTGLYDALLGAWHTQIQWATQVFQKPHEVVMVLLIQTLGALMPSLPSCLSNGVERAGPEQELTRLLEFYDATAHFAKGLEMALLPHLHEHNLVKVTELVDAVYDPYKPYQLKYGDMEESNLLIQMSAVPLEHGEVIDCVQELSHSVNKLFGLASAAVDRCVRFTNGLGTCGLLSALKSLFAKYVSDFTSTLQSIRKKCKLDHIPPNSLFQEDWTAFQNSIRIIATCGELLRHCGDFEQQLANRILSTAGKYLSDSCSPRSLAGFQESILTDKKNSAKNPWQEYNYLQKDNPAEYASLMEILYTLKEKGSSNHNLLAAPRAALTRLNQQAHQLAFDSVFLRIKQQLLLISKMDSWNTAGIGETLTDELPAFSLTPLEYISNIGQYIMSLPLNLEPFVTQEDSALELALHAGKLPFPPEQGDELPELDNMADNWLGSIARATMQTYCDAILQIPELSPHSAKQLATDIDYLINVMDALGLQPSRTLQHIVTLLKTRPEDYRQVSKGLPRRLATTVATMRSVNY
forma física
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)