Documentos Principais
WH0057152M6
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLURP1 antibody produced in mouse
clone 4D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-ANUP, Anti-ARS, Anti-ArsB, Anti-LY6LS, Anti-MDM, Anti-secreted LY6/PLAUR domain containing 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4D1, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLURP1(57152)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a member of the Ly6/uPAR family but lacks a GPI-anchoring signal sequence. It is thought that this secreted protein contains antitumor activity. Mutations in this gene have been associated with Mal de Meleda, a rare autosomal recessive skin disorder. This gene maps to the same chromosomal region as several members of the Ly6/uPAR family of glycoprotein receptors. (provided by RefSeq)
Imunogênio
SLURP1 (NP_065160, 25 a.a. ~ 102 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
CYTCKEPMTSASCRTITRCKPEDTACMTTLVTVEAEYPFNQSPVVTRSCSSSCVATDPDSIGAAHLIFCCFRDLCNSE
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)