WH0023613M1
Monoclonal Anti-PRKCBP1 antibody produced in mouse
clone 5B12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-MGC31836, Anti-PRO2893, Anti-RACK7, Anti-ZMYND8, Anti-protein kinase C binding protein 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5B12, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ZMYND8(23613)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
DEQKSKNEPEDTEDKEGCQMDKEPSAVKKKPKPTNPVEIKEELKSTSPASEKADPGAVKDKASPEPEKDFSEKAKPSPHPIKDKLKGKDETDSPTVHL
forma física
Informações legais