WH0009223M3
Monoclonal Anti-MAGI1 antibody produced in mouse
clone 7B4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-AIP3, Anti-BAIAP1, Anti-BAP1, Anti-MAGI1, Anti-TNRC19, Anti-WWP3, Anti-membrane associated guanylate kinase, WW and PDZ domain containing 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7B4, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, human, rat
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAGI1(9223)
Imunogênio
Sequence
SHSTQVLPEFPPAEAQAPDQTDSSGQKKPDPFKIWAQSRSMYENRPMSPSPASGLSKGEREREINSTNFGECPIPDYQEQDIFLWRKETGFGFRILGGN
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WH0009223M3-100UG | 4061831649789 |