WH0009075M1
Monoclonal Anti-CLDN2 antibody produced in mouse
clone 3F1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-claudin 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3F1, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CLDN2(9075)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
SWKTSSYVGASIVTAVGFSKGLWMECATHSTGITQCDIYSTLLGLPADIQAA
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Informações legais