WH0008493M1
Monoclonal Anti-PPM1D antibody produced in mouse
clone 4D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-PP2CDELTA, Anti-WIP1, Anti-protein phosphatase 1D magnesium-dependent, delta isoform
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4D1, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... PPM1D(8493)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
IGLVPTNSTNTVMDQKNLKMSTPGQMKAQEIERTPPTNFKRTLEESNSGPLMKKHRRNGLSRSSGAQPASLPTTSQRKNSVKLTMRRRLRGQKKIGNPLLHQHRKTVCVC
forma física
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WH0008493M1-100UG | 4061831649055 |