Documentos Principais
WH0008309M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ACOX2 antibody produced in mouse
clone 1D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-BCOX, Anti-BRCACOX, Anti-BRCOX, Anti-THCCox, Anti-acyl-Coenzyme A oxidase 2, branched chain
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1D1, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACOX2(8309)
Descrição geral
The product of this gene belongs to the acyl-CoA oxidase family. It encodes the branched-chain acyl-CoA oxidase which is involved in the degradation of long branched fatty acids and bile acid intermediates in peroxisomes. Deficiency of this enzyme results in the accumulation of branched fatty acids and bile acid intermediates, and may lead to Zellweger syndrome, severe mental retardation, and death in children. (provided by RefSeq)
Imunogênio
ACOX2 (NP_003491, 582 a.a. ~ 681 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
HGILTNSGDFLHDAFLSGAQVDMARTAYLDLLRLIRKDAILLTDAFDFTDQCLNSALGCYDGNVYERLFQWAQKSPTNTQENPAYEEYIRPLLQSWRSKL
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)