Documentos Principais
WH0007158M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TP53BP1 antibody produced in mouse
clone 1B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-53BP1, Anti-p202, Anti-tumor protein p53 binding protein, 1
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1B9, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TP53BP1(7158)
Imunogênio
TP53BP1 (NP_005648, 1766 a.a. ~ 1874 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LEIPPFNKQYTESQLRAGAGYILEDFNEAQCNTAYQCLLIADQHCRTRKYFLCLASGIPCVSHVWVHDSCHANQLQNYRNYLLPAGYSLEEQRILDWQPRENPFQNLKV
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Spencer W Luebben et al.
Nucleic acids research, 42(9), 5605-5615 (2014-03-05)
Accumulating evidence suggests that dormant DNA replication origins play an important role in the recovery of stalled forks. However, their functional interactions with other fork recovery mechanisms have not been tested. We previously reported intrinsic activation of the Fanconi anemia
Justin W Leung et al.
PLoS genetics, 10(3), e1004178-e1004178 (2014-03-08)
Histone ubiquitinations are critical for the activation of the DNA damage response (DDR). In particular, RNF168 and RING1B/BMI1 function in the DDR by ubiquitinating H2A/H2AX on Lys-13/15 and Lys-118/119, respectively. However, it remains to be defined how the ubiquitin pathway