Documentos Principais
WH0004801M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NFYB antibody produced in mouse
clone 6E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CBFA, Anti-CBFB, Anti-HAP3, Anti-NFYB, Anti-nuclear transcription factor Y, beta
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6E4, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NFYB(4801)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is one subunit of a trimeric complex, forming a highly conserved transcription factor that binds with high specificity to CCAAT motifs in the promoter regions in a variety of genes. This gene product, subunit B, forms a tight dimer with the C subunit, a prerequisite for subunit A association. The resulting trimer binds to DNA with high specificity and affinity. Subunits B and C each contain a histone-like motif. Observation of the histone nature of these subunits is supported by two types of evidence; protein sequence alignments and experiments with mutants. (provided by RefSeq)
Imunogênio
NFYB (AAH05317, 1 a.a. ~ 207 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MTMDGDSSTTDASQLGISADYIGGSHYVIQPHDDTEDSMNDHEDTNGSKESFREQDIYLPIANVARIMKNAIPQTGKIAKDAKECVQECVSEFISFITSEASERCHQEKRKTINGEDILFAMSTLGFDSYVEPLKLYLQKFREAMKGEKGIGGAVTATDGLSEELTEEAFTNQLPAGLITTDGQQQNVMVYTTSYQQISGVQQIQFS
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)