WH0004267M1
Monoclonal Anti-CD99 antibody produced in mouse
clone 3A10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CD99 antigen, Anti-MIC2, Anti-MIC2X, Anti-MIC2Y
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3A10, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD99(4267)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
DGGFDLSDALPDNENKKPTAIPKKPSAGDDFDLGDAVVDGENDDPRPPNPPKPMPNPNPNHPSSSGSFSDADLADGVSGGEGKGGSDGGGSHRKEGEEAD
forma física
Informações legais