Documentos Principais
WH0003753M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KCNE1 antibody produced in mouse
clone 5B12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-ISK, Anti-JLNS, Anti-LQT5, Anti-MGC33114, Anti-MinK, Anti-potassium voltage-gated channel, Isk-related family, member 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5B12, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KCNE1(3753)
Descrição geral
The product of this gene belongs to the potassium channel KCNE family. Potassium ion channels are essential to many cellular functions and show a high degree of diversity, varying in their electrophysiologic and pharmacologic properties. This gene encodes a transmembrane protein known to associate with the product of the KVLQT1 gene to form the delayed rectifier potassium channel. Mutation in this gene are associated with both Jervell and Lange-Nielsen and Romano-Ward forms of long-QT syndrome. Alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been identified. (provided by RefSeq)
Imunogênio
KCNE1 (NP_000210, 67 a.a. ~ 129 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RSKKLEHSNDPFNVYIESDAWQEKDKAYVQARVLESYRSCYVVENHLAIEQPNTHLPETKPSP
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)